Merck
Z406503
Stankovic Transferaufsatz
joint: ST/NS 24/40, thread size 20-400
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Gewindegröße
20-400
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diese einmaligen Adapter vereinfachen die Abfüllung von Feststoffen aus Rundkolben in Fläschchen. Präzisionsgefertigte, chemisch inerte PTFE-Adapter fressen sich nicht am Schliff fest. Die große Auswahl von Gewinden passt für die meisten Probenfläschchen, einschließlich Szintillationsfläschchen (22 mm Gewinde).
  • Übertragung von Proben ohne Luft-oder Feuchtigkeitskontakt
  • Reduziert Probenverluste durch Luftströmung und statische Aufladung, die bei offenem Transfer schnell zum Verlust leichter Partikel führen kann.
  • Ausgezeichnet für den Transfer von leichten, lyophilisierten Proben, speziell Peptide
  • Für alle leicht beweglichen Feststoffe. Die Verwendung von Filterpapieren oder anderen Hilfsmitteln entfällt.
Einfach anzuwenden:
Probenfläschchen in Flaschengewinde des Adapter einschrauben, anderes Ende des Adapters in Schliff des Kolbens einführen, umdrehen und Fläschchen leicht auf eine weiche Oberfläche klopfen.
Sonstige Hinweise
Vorsicht beim Aufklopfen der Fläschchen! Um Glasbruch zu vermeiden, einen Kork-Ring oder anderen weichen Untersatz verwenden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z406503-1EA4061826668924