Z107468
Wheaton Verbindungsadapter
To hose connector.
Synonym(e):
vacuum adapter, vacuum adapters, wheaton adapters
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
WHEATON®
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
24/40 Verbindungsadapter auf Schliffhülse
alle benetzten Teile aus PTFE
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z107468-6EA | 4061826728963 |