Z684546
Ace Rotary Evaporator Vial Adapter Kit
FETFE® O-ring, adapter joint: ST/NS 24/40
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
FETFE® O-ring
Verbindung
joint: ST/NS adapter24/40
Beschreibung
PTFE adapters with #15 Ace-Thred™ to GPI vial thread, sizes 8-425, 13-425, 15-425, 18-400, 20-400, 22-400, 24-410
Hersteller/Markenname
Ace Glass 13290-55
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z684546-1EA | 4061832353180 |