Merck
Z404268
IKA® VRX basic Vibrax® Kreisschüttler – Zubehör
one-hand attachment, for shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks, 1/cs
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA
H × B × T
40 mm × 130 mm × 135 mm
Allgemeine Beschreibung
Note: For shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)