Z401358
KDS Einzelspritzenpumpe, Serie 100
AC/DC input 110 V AC
Synonym(e):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
1 channel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 780100-110V
Verfügbarkeit
not available in EU
L × B × H
9 in. × 6 in. × 5 in.
Volumen
0.01-60 mL
Gewicht
4 1/2 lb
Eignung
suitable for MS calibration
suitable for chemical reactor injection
suitable for electrospinning
suitable for infusion
suitable for microfluidics/nanofluidics
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Einfaches Set-up:
1. Spritzengröße auswählen
2. Dispensationsvolumen eingeben
3. Flussrate eingeben, dann Starttaste drücken
Merkmale:
- Mit allen Spritzengrößen von 10 μL bis 60 mL kompatibel
- Automatische Volumenregelung und Abschaltung
- Letzte Einstellungen werden gespeichert
- Dispensationsvolumen wird kontinuierlich angezeigt
- Einfaches menügestütztes Set-up: Spritzendurchmesser (aus angezeigter Tabelle auswählen), Dispensationsvolumen und Dispensationsflussrate
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Holds any size syringe from 10 μL to 60 mL syringes
- Automatic volume control and shutoff
- Last settings stored in memory
- Continuous dispense volume display
- Simple menu-driven setup: syringe diameter (selected from displayed table), dispense volume and dispense flow rate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)