Merck
Z569631
KDS syringe multi-rack for Legato series pumps
large
Synonym(e):
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.01
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 78-8301
Allgemeine Beschreibung
Accommodates up to 4 x 60 to 140 mL syringes. Works with Legato 200, 210 and 210P.
Rechtliche Hinweise
Legato is a trademark of KD Scientific
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z569631-1EA4061826710784