Wichtige Dokumente
XX1105005
Millipore
Kunststoffspritzen, 50 ml Luer-Slip, Polypropylen
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.03
Materialien
clear device
polypropylene device
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Parameter
50 mL sample volume
Aufnahme
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Polypropylenspritzen verwenden, um Flüssigkeiten in kleine Behälter abzugeben und kleine Volumen durch Filterhalter oder Filtereinheiten mit weiblichen Luer-Slip-Einlässen unter Druck zu filtern.
Anwendung
Analyse von Bier, Flaschenwasser, Kosmetika, pharmazeutischen Produkten; Keimbelastungstests; allgemeine mikrobiologische Analyse