Z400491
Ace Trubore® Glas-Rührer
joint: ST/NS 29/42, for flask size, 500 ‑ 1,000 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Verbindung
joint: ST/NS29/42
Leistungsmerkmale
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8041-34
Durchm. × L
4 mm × 10_ mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Präzisionsglaslager, mit Lagerdurchmesser 10 mm, Glasschaft mit Rührblattaufnahme und PTFE-Rührblatt.
Rechtliche Hinweise
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z400491-1EA | 4061826660188 |