Z154466
ACE PTFE-beschichtete Glaswelle
diam. × L 10 mm × 44 cm, with button
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for flask size 250 ‑ 5,000 mL
Hersteller/Markenname
Ace Glass 807005
Durchm. × L
10 mm × 44 cm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z154466-1EA | 4061832347738 |