Merck
Z317446
Duran® Exsikkator
I.D. 250 mm
Synonym(e):
247816604
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
357 mm
ID
250 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit flachem Flansch und Deckel mit Knauf
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)