Merck
Z317411
Duran® Exsikkator
I.D. 150 mm
Synonym(e):
247815702
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Höhe
252 mm
ID
150 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit flachem Flansch und Deckel mit Knauf
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)