Z304220
Quickfit® Scheidetrichter
25 mL, pear-shaped, PTFE stopcock, cone joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
D2/01
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE stopcock
pear-shaped
Verbindung
joint ST/NS support sockets14/23
joint: ST/NS cone14/23
Hersteller/Markenname
Quickfit D2/01
Verpackung
1 ea of
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Absperrhahnbohrung
2 mm
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Complies with ISO 4800 Type 2
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- The funnel stem has an integral ground cone joint
- With interchangeable PTFE stopcock key
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z304220-1EA | 4061832829982 |