Merck
Z303127
Quickfit® Luftkühler
L 500 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
FC7/43
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit FC 7/43
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Länge
500 mm
Oberflächenbereich
400 cm2
Allgemeine Beschreibung
Diese einfachen Kondensierer sind nützlich zur Kondensation von Materialien mit Koch-Punkt höher als 150°C.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited