Merck
Z303216
Quickfit® Liebig-Kühler
L 400 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
C1/23/SC
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit C1/23/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Länge
400 mm
Oberflächenbereich
200 cm2
Allgemeine Beschreibung
Die turbulente Strömung im Kühlmantel garantiert gute Kühlung schon bei geringem Durchfluß. Empfohlen für allgemeine Anwendungen.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)