Merck
Z531073
Sigma-Aldrich
Aldrich® Spiralkühler
unjacketed, L 100 mm, joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Länge
100 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Lieferbar als normaler und als Intensivkühler mit zusätzlichem Kühlmantel. Anschlüsse oben und unten in NS.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)