Merck
Z301302
Einfache Quickfit® Krümmer
joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
RA9/11
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Hersteller/Markenname
Quickfit RA 9/11
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Hülse auf Kern. Geeignet für die Vakuumdestillation.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)