XX6200005
Adapter, Schlauch auf Luer-Stecker
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene adapter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
ID
6.3 mm (0.25 in.)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten zwei Arten von dreiteiligen Monitoren zur Aerosolüberwachung für 25-mm-Filter an:
Dreiteiliger PS-Monitor, Typ A
– Polystyrol-Monitor mit 16-mm-Mittelring und weiblichem Luer-Slip-Vakuumanschluss.
– Erfordert Schlauchadapter (XX6200005).
– Dieser Monitor ist auch ohne Membranen erhältlich.
Dreiteiliger PP-Monitor, Typ B
– Leitfähiger Monitor aus kohlenstoffgefülltem Polypropylen mit einer 50-mm-Erweiterungshaube.
– Der Vakuumanschluss mit Widerhakenschlauch macht einen Schlauchadapter überflüssig.
– MAWP025AC kann für die Überwachung von Asbest in der Luft gemäß den NIOSH-Spezifikationen verwendet werden.
Der Average Background Particle Count(ABC)-Wert ist auf jeder Verpackung angegeben.
Eigenschaften und Vorteile:
•Konform mit NIOSH-Standardmethoden
•Boxen mit Average Background Count(ABC)-Werten
•Vormontiert mit eingesetzten Filtern
•Erhältlich mit weißen, schwarzen oder gerasterten Membranen in zwei Porengrößen
•Erhältlich mit gewichtsangepassten Membranen, um bei gravimetrischen Analysen Zeit zu sparen
•Ein dünner Zelluloseträger dichtet den Filter zwischen den Monitorabschnitten ab, um den Probenfluss gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen
Anwendungen:
Luftüberwachung, Umweltüberwachung, Überwachung auf Aerosolverschmutzung, Asbestüberwachung
Dreiteiliger PS-Monitor, Typ A
– Polystyrol-Monitor mit 16-mm-Mittelring und weiblichem Luer-Slip-Vakuumanschluss.
– Erfordert Schlauchadapter (XX6200005).
– Dieser Monitor ist auch ohne Membranen erhältlich.
Dreiteiliger PP-Monitor, Typ B
– Leitfähiger Monitor aus kohlenstoffgefülltem Polypropylen mit einer 50-mm-Erweiterungshaube.
– Der Vakuumanschluss mit Widerhakenschlauch macht einen Schlauchadapter überflüssig.
– MAWP025AC kann für die Überwachung von Asbest in der Luft gemäß den NIOSH-Spezifikationen verwendet werden.
Der Average Background Particle Count(ABC)-Wert ist auf jeder Verpackung angegeben.
Eigenschaften und Vorteile:
•Konform mit NIOSH-Standardmethoden
•Boxen mit Average Background Count(ABC)-Werten
•Vormontiert mit eingesetzten Filtern
•Erhältlich mit weißen, schwarzen oder gerasterten Membranen in zwei Porengrößen
•Erhältlich mit gewichtsangepassten Membranen, um bei gravimetrischen Analysen Zeit zu sparen
•Ein dünner Zelluloseträger dichtet den Filter zwischen den Monitorabschnitten ab, um den Probenfluss gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen
Anwendungen:
Luftüberwachung, Umweltüberwachung, Überwachung auf Aerosolverschmutzung, Asbestüberwachung