Z291935
WISP™ Autosampler-Fläschchen, 48 Positionen
PP caps preassembled pack, PTFE liner
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE liner
Leistungsmerkmale
closure type polypropylene cap
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
15 mm × 45 mm
Volumen
4 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit 4 mL Klarglas-Fläschchen, PTFE-Septum 0.25 mm und PP-Deckel
Aus Borosilikatglas, 15 x 45 mm, 4 mL Inhalt. Schraubgewinde, für 13 mm Septen. Deckel und Septen bitte separat bestellen! TITESEAL Vials werden mit Spezialdeckel geliefert.
Eignung
Mit 4 mL Klarglas-Fläschchen, PTFE-Septum 0.25 mm und PP-Deckel
Rechtliche Hinweise
WISP is a trademark of Waters
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)