Z561932
Long stem Vacule® cryogenic ampule
capacity 1 mL (0.03 oz)
Synonym(e):
651502
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
pre-scored
Hersteller/Markenname
WHEATON®
Parameter
-196-500 °C temp. limit (cryogenic storage applications)
Kapazität
1 mL (0.03 oz)
Durchm. × H
10 mm × 108 mm
Öffnung AD
10 mm
Farbe
clear
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
These vials should be flame sealed for cryogenic storage.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
- Pre-scored for easy opening
- Heat sealed only
- Ideal for small volume lyophillization samples
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z561932-144EA | 4061832831282 |