Merck
Z184950
Sigma-Aldrich
Ampullen mit Bruchkerbe
clear glass, volume 1 mL
Synonym(e):
176772
About This Item
UNSPSC-Code:
41121807
NACRES:
NB.43
Materialien
clear glass
Verpackung
pkg of 144 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON®
Volumen
1 mL
Allgemeine Beschreibung
Hermetisch dichter Behälter durch Zuschmelzen des Einlass beim Ausziehen mittig oder an der Spitze. Hergestellt aus WHEATON® 51 Borsilikatglas, ein Typ 1 Glas, wie im Arzneibuch der USA festgelegt.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)