Merck
Z291927
Supelco
WISP Autosampler-Fläschchen, 48 Positionen
Polypropylene cap convenience pack, PTFE liner
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE liner
Leistungsmerkmale
closure type polypropylene cap
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
15 mm × 45 mm
Volumen
4 mL
Allgemeine Beschreibung
Aus Borosilikatglas, 15 x 45 mm, 4 mL Inhalt. Schraubgewinde, für 13 mm Septen. Deckel und Septen bitte separat bestellen! TITESEAL Vials werden mit Spezialdeckel geliefert.
Mit 4 mL Klarglas-Fläschchen, PTFE-Septum 0.25 mm und schwarzer Schraubkappe.
Eignung
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Rechtliche Hinweise
WISP is a trademark of Waters
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z291927-1PAK4061832326603