Merck
Z291811
Supelco
WISP Autosampler-Fläschchen, 48 Positionen
clear screw-thread vials, pkg of 100 ea, thread for 13-425
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear borosilicate glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
15 mm × 45 mm
Volumen
4 mL
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Allgemeine Beschreibung
Aus Borosilikatglas, 15 x 45 mm, 4 mL Inhalt. Schraubgewinde, für 13 mm Septen. Deckel und Septen bitte separat bestellen! TITESEAL Vials werden mit Spezialdeckel geliefert.
Eignung
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Rechtliche Hinweise
WISP is a trademark of Waters
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z291811-5PAK
Z291811-1PAK4061826757024
Z291811-5X1PAK