Z291595
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
silver aluminum seal, O.D. 11 mm, red PTFE/silicone septa
Synonym(e):
Crimp seals with PTFE/silicone septa
Empfohlene Produkte
Materialien
red PTFE/silicone septa
silver aluminum seal
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
11 mm
Fitting
closure for 11 mm crimp top vial
Allgemeine Beschreibung
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)