Merck
Z291579
Supelco
Autosampler-Fläschchen mit Crimp-Verschluss und 12 x 32 mm Standardöffnung
volume 2 mL, clear glass
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
2 mL
Fitting
thread for 11 mm
Allgemeine Beschreibung
2 mL Inhalt, aus Borosilikatglas. Passende Deckel: 11mm Aluminiumdeckel, bitte separat bestellen.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z291579-10PAK
Z291579-10X1PAK
Z291579-1PAK4061832326467