Merck
Z281271
Laborbürsten
Cylinder, L 11 in., brush diam. × L 2 3/8 in. × 5 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
47131605
NACRES:
NB.35
Agentur
suitable for EPA OTM-45
Verpackung
pkg of 4 ea
Länge
11 in.
brush diam. × L
2 3/8 in. × 5 in.
Anwendung(en)
PFAS testing
Allgemeine Beschreibung
Bürstenstiele aus Edelstahl, rostfrei. Borsten beständig gegen die meisten Säuren und Lösemittel. Material zugelassen von FDA und USDA.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z281271-1PAK4061826668498