Z277134
Ace Vakuumverteiler mit Firestone-Ventil
positions, 5
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
positions 5
Hersteller/Markenname
Ace Glass 876534
Allgemeine Beschreibung
Einsträngiger Verteiler, bei dem immer für alle Anschlüsse gleichzeitig zwischen Vakuum und Inertgas umgeschaltet wird. Anschlüsse 9 mm AD-Glas, PTFE-Hochvakuumventile. Anschlüsse für Inertgas und Vakuumpumpe mit Überwurfmuttern #11. Das Firestoneventil ersetzt den zweiten Strang für permanent verfügbares Inertgas oder Vakuum.
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)