Z286079
Ace vacuum manifold system
#15 Ace-Threds
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Ace Glass
Allgemeine Beschreibung
Set enthält Komponenten mit der richtigen Grösse für #15 Ace-Hälsen zum einfachen Zusammenbau eines Vakuumsystems.1/2 in. ID Vakuumschlauch muss separat bestellt werden.
- 1 Vakuum-Sammelrohr, dual bank, 3-Öffnungen mit 5-Ring mittlere Schlauchverbindungen und fettfreie, 0 bis 4 mm, zweifach-, Hochvakkum-PTFE-Hähne
- 1 Mineralöl-Waschflasche, einstellbar
- 1 Vakuumfalle, einstellbar
- 4 UHDPE Schlauchverbindungen für ½ in. ID Vakuumschläuche
- 2 Nylonpfropfen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)