Z282081
Coors™ Apothekermörser
O.D. × H 100 mm × 59 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41101702
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
alumina
Hersteller/Markenname
Coorstek 60382
AD × H
100 mm × 59 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Apotheken-Mörser : 99,5% Aluminiumoxid. Extrem harte und nichtabsorbierende Oberfläche. Ergonomisch geformt.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z282081-1EA | 4061833578759 |