Z271950
Wilmad® NMR-Röhrchen mit Schraubverschluss
frequency 600 MHz, diam. 5 mm, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 535-TR-7
Parameter
600 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
6 μm
Konzentrizität
13 μm
Durchmesser
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Fitting
8-425 thread
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z271950-1EA | 4061832802848 |
Z271950-10EA |