Merck
Z516473
Sigma-Aldrich
®
1 port, L 100 mm
Synonym(e):
NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Länge
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Zum Evakuieren von NMR-Röhrchen mit eingebauten Young Vakuumventilen. Getrennte Vakuumversorgung für alle Positionen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z516473-1EA4061837635335