Z516481
®
2 ports, L 150 mm
Synonym(e):
NMR-Röhrchen
Alle Fotos(2)
About This Item
Länge
150 mm
Allgemeine Beschreibung
Zum Evakuieren von NMR-Röhrchen mit eingebauten Young Vakuumventilen. Getrennte Vakuumversorgung für alle Positionen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC