Merck
Z265500
Supelco
Analtech TLC Uniplates: Kieselgelmatrix
L × W 20 cm × 20 cm, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Synonym(e):
Silica Gel TLC Plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Analtech 47011
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Allgemeine Beschreibung
die robustesten Silicagel-Platten, die erhältlich sind
Rechtliche Hinweise
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z265500-1PAK4061838553713