Merck
Z274283
Supelco
Analtech TLC Uniplates: Kieselgelmatrix
L × W 10 cm × 20 cm , scored, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Analtech 21521
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
10 cm × 20 cm , scored
Schichtdicke
250 μm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Allgemeine Beschreibung
die robustesten Silicagel-Platten, die erhältlich sind
Rechtliche Hinweise
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)