Merck
Z264393
Supelco
Hamilton® TLC-Spritzen
1702, volume 25 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materialien
stainless steel needle (PTFE coated tip)
Kanülengröße
22s ga
Leistungsmerkmale
needle type fixed
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80250
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
25 μL
Allgemeine Beschreibung
Die letzten 3/4 Zoll dieser 2 Zoll (51 mm) langen eingeklebten Nadel sind mit PTFE beschichtet. Dies erlaubt ein besser reproduzierbares Auftragen der Proben-Spots auf die DC-Platten.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z264393-1EA4061837617881