Merck
Z256021
Gummi-Laborschlauch
tubing I.D. × O.D. 3/4 in. × 1 1/2 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
Beschreibung
heavy wall
Verpackung
pkg of 10 feet
Schlauch ID × AD
3/4 in. × 1 1/2 in.
Wandabmessungen
3/8 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Schlauch ist rot und kann bei Druck- oder Vakuumarbeiten eingesetzt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z256021-1PAK4061832332390