BR66025
BRAND® dessicator plate
for nominal size 200 mm, O.D. 190 mm, polypropylene
Synonym(e):
Accessories, Desiccator plate, Desiccators
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 66025
AD
190 mm
Eignung
suitable for (glass dessicators)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR66025-1EA | 4061831866315 |