Merck
Z247820
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kurzweg-Destillationsapparatur
Jacketed head
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
24/40 Schraubschliffe, 100mL Zweihalskolben und 50mL Vorlage.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z247820-1EA4061832131924