Z238716
PTFE-Rührwelle
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.565.1
Länge
650 mm
Wellendurchm.
9.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PTFE-ummantelter Schaft mit Stahlkern. Empfohlen zur Verwendung mit den Hülsen von Seite E428ff. Auch für Anwendungen, die ohne Rührhülsen auskommen. Max. Arbeitstemperatur 280°C, unzerbrechlich.
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z238716-1EA | 4061833299531 |