Z233005
Duran® Erlenmeyer-Weithalskolben
capacity 100 mL
Synonym(e):
conical flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Verbindung
Joints neck (34)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
DURAN® 212262401
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
105 mm
Kapazität
100 mL
Kolben AD
64 mm
Hals AD
34 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z233005-1EA | |
Z233005-10EA |