Z232890
Duran® Erlenmeyer-Kolben mit Stopfen
capacity 100 mL
Synonym(e):
241922704
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
flat bottom
narrow-mouth
Verbindung
joint neck29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Stopper
without cap
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
DURAN® 241922704
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
100 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232890-10EA | 4061832798769 |
Z232890-1EA |