Merck
Z232947
Duran® Erlenmeyer flasks with screw cap
capacity 250 mL
Synonym(e):
conical flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
Halsgewindegröße
GL 32
Verbindung
joint neck GL32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Screw cap
with cap
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
DURAN® 218033653
Verfügbarkeit
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
H × AD
145 mm × 85 mm
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Graduiert und komplett mit Schraubkappe. Deckel sind getrennt autoklavierbar. Aus Duran Borosilikatglas für höchste chemische und Temperaturwechselbeständigkeit.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)