DWK241932405
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity 100 mL, flask joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
241932405
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Verbindung
joint: ST/NS flask19/26
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 241932405
Kolbenkapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Complies with DIN ISO 4797
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass
- Easy-to-read graduated scale allows the approximate measurement of the flask contents.
- Tight closure due to standard ground joint
- The conical shape of the flask makes mixing of the contents easier
- Fired-on, highly durable white print
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)