Merck
Z232610
Duran® Filtertrichter mit Sinterscheibe
capacity 1,000 mL, nominal max pore size 40-100 μm
Synonym(e):
258524206
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Materialien
(Both funnels and frits are made from borosilicate glass)
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
1,000 mL
Scheibendurchm.
120 mm
Filterdurchm.
120 mm
Porengröße
40-100 μm nominal max pore size
Allgemeine Beschreibung
Aus Duranglas. Empfohlen für alle Anwendungen, bei denen kein geeignetes Filtermaterial verfügbar ist. Auch geeignet für gravimetrische Analysen, wenn der Niederschlag grob genug ist. Frittenscheiben mit nomineller Porengrösse von 40 bis 100 μm sind oft gebraucht zur Vorbereitungsarbeit und Quecksilber Filtration, 16 bis 40 μm Scheiben für analytische Arbeit mit mittleren Präzipitaten und 10 bis 16 μm für feine Präzipitate. 1.0 bis 1.6 μm Scheiben sind für ultra-feine Filtration von biologischen Lösungen, da sie Bakterien von Flüssigkeiten abscheiden, die nicht durch Erhitzen vernichtet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from 3.3. expansion borosilicate glass
  • Funnels have an integral sintered glass filtration disc
  • Comprehensive range of funnel sizes and sinter porosities (grades) are available
  • The use of filter paper is not required
  • Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Filter funnels can be used with a filtering flask via a conical rubber seal (GUKO)
  • Fired-on, highly durable white print
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z232610-1EA4061832798653