Wichtige Dokumente
378321
Siliconöl
viscosity 10 cSt (25 °C)
Synonym(e):
PDMS, Polydimethylsiloxane
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[-Si(CH3)2O-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
Viskosität
10 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
Dichte
0.93 g/mL at 25 °C
Allgemeine Beschreibung
Silikonöl ist ein niedrigviskoses, flüssig polymerisiertes Siloxan mit organischen Seitenketten. Silikonöl weist unter In-vitro-Bedingungen antimikrobielle Aktivität gegen Endopthalmitis verursachende Mikroorganismen auf.
Silikonöle sind eine Gruppe von hydrophobenPolymerverbindungen mit einer linearen Kette ausSiloxan-Wiederholeinheiten (–Si–O) und verschiedenen Seitenketten. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaftenwie Benetzbarkeit, Schmierung, geschmeidiges Gleitverhalten undmechanische Festigkeit werden sie verbreitet in elektrischen Isolatoren, Entschäumern,Laboren und Schmiermitteln eingesetzt.
Anwendung
Silikonölkann als intraokulare Flüssigkeit in der vitreoretinalen Chirurgie eingesetzt werden,da es die Anhaftung zwischen der Retina und dem Retinapigmentepithel erhält.
Es kann als zweiphasiger Partitionierungsbioreaktor zumBehandeln von Gasausflüssen eingesetzt werden. Silikonöle sind mit der wässrigen Phase kompatibel undführen zu einer besseren Emulsion zwischen den beiden Phasen.
Es kannauch zum Erzeugen von hydrophoben Beschichtungen auf Glasoberflächen eingesetzt werden.(4)
Es kann als zweiphasiger Partitionierungsbioreaktor zumBehandeln von Gasausflüssen eingesetzt werden. Silikonöle sind mit der wässrigen Phase kompatibel undführen zu einer besseren Emulsion zwischen den beiden Phasen.
Es kannauch zum Erzeugen von hydrophoben Beschichtungen auf Glasoberflächen eingesetzt werden.(4)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Ausbreitungskraft
- Nichttoxisch
- Hohe Schmierfähigkeit
- Bildung von stabilen Filmstreifen
- GuteStabilität
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Maurizio Mete et al.
Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 249(6), 821-826 (2010-11-17)
Several surgical techniques have been described for the treatment of retinal detachment (RD) associated to myopic macular hole (MMH). In this retrospective study, the anatomical and functional outcomes of pars plana vitrectomy (PPV) with long-term tamponade, using either 1000 cSt
Daniel Bar-David et al.
Optics express, 26(15), 19115-19122 (2018-08-17)
We experimentally demonstrate light-flow interaction, in which the angular momentum of circulating light excites micro-vortices. In contrast with the solid-phase of matter, where one has to overcome static friction in order to start motion, liquids have no "static drag." Relevant
Jean-Marc Aldric et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 153(1-3), 67-79 (2009-01-22)
A two-phase partitioning bioreactor to treat gas effluents polluted by volatile organic compound has been developed. In this work, both the mass transfer of isopropylbenzene (IPB) and oxygen have been considered in relation to their influence on the hydrodynamics of
Tindaro Ioppolo et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (71)(71), e50199-e50199 (2013-02-15)
Optical modes of dielectric micro-cavities have received significant attention in recent years for their potential in a broad range of applications. The optical modes are frequently referred to as "whispering gallery modes" (WGM) or "morphology dependent resonances" (MDR) and exhibit
Benjamin R Schudel et al.
Lab on a chip, 13(5), 811-817 (2013-01-31)
RNA interference (RNAi) is a powerful tool for functional genomics with the capacity to comprehensively analyze host-pathogen interactions. High-throughput RNAi screening is used to systematically perturb cellular pathways and discover therapeutic targets, but the method can be tedious and requires