Z214779
ACE Klinge, Edelstahl 304
W × L 24 mm × 160 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 22 ‑ 72 L
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8086-16
B × L
24 mm × 160 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)