Z190543
Flüssigszintillationsröhrchen (mit angebrachter Schraubkappe)
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, liner (Poly-Seal cone), pkg of 500 ea
Synonym(e):
Scintillation Counting Vials
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
liner (Poly-Seal cone)
urethane foam-filled high-density polyethylene cap
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
closure type white polyethylene cap
Verpackung
pkg of 500 ea
Größe
28 mm × 61 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 22-400
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)