Merck
Z180637
Sigma-Aldrich
Ace European-style three-neck flask
capacity 500 mL
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
flask
round bottom
three-neck
Verbindung
center joint ST/NS24/40
side joint ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 6961-45
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Flacher Boden, deswegen besonders für Magnetrührer geeignet. Thermometeranschluß mit 7mm AD Schraubgewinde und FETFE® O-ring.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)