Merck
Z158380
Ace Kurzweg-Manteldestillationsapparatur
Still body, plain
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Ace Glass 931750
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für kleine Mengen; ummantelte Kolonne; einteilige NS 14/20 Cow Vorlage, NS 10/18 Schliff Ablassrohr, -10 bis 250 °C Thermometer mit NS 10/18 Schliff und 10 mL Destillierkolben mit oberem NS 14/20 Schliff.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z158380-1EA4061832347974