Z114146
Wheaton Dichtungen für geschlossene Kappen
Tear-off seals only, diam. 20 mm, (no septa)
Synonym(e):
Wheaton Vial Seals
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Empfohlene Produkte
Materialien
(no septa)
Leistungsmerkmale
removable center
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchmesser
20 mm
Kompatibilität
for use with 20 mm crimp seal vial
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
It is used for sealing vials, bottles, etc. It is air-tight, and prevents contamination.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z114146-100EA | 4061837596346 |
Z114146-10X100EA |