Z113298
Sigma-Aldrich® Standard-pH-Kombinationselektrode mit Ag/AgCl-Doppelanschluss und Glaskörper
BNC, electrode L 120 mm
Empfohlene Produkte
Elektrode L
120 mm
Schaft AD
8 mm
Allgemeine Beschreibung
Die Kombination von pH-Meßzelle und Referenz-Halbzelle in einer Elektrode erleichtern die Handhabung und verringern die minimale Probenmenge. Kalomel-Elektroden sind Tris-kompatibel bei einer max. Temperatur von 80°C. Kombi-Ag/AgCI-Elektroden sind für Anwendungen bis 100°C geeignet. Beide Typen werden mit 75cm Kabel geliefert.
lang, schmaler Schaft
Rechtliche Hinweise
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany